主要文件
MABC594
Sigma-Aldrich
抗-NOTCH 3/N3ECD抗体,克隆1E4
clone 1E4, 1 mg/mL, from mouse
别名:
Neurogenic locus notch homolog protein 3, Notch 3, Notch 3 extracellular truncation, Notch 3 intracellular domain, N3ECD Domain, Ectodermal N3ECD, N3ECD
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1E4, monoclonal
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOTCH3(4854)
一般說明
NOTCH3是一种神经元细胞命运调节蛋白,最初充当膜结合配体Jagged1、Jagged2和Delta1的受体。NOTCH3基因功能通过NOTCH3的细胞内结构域(NICD)起作用,其与RBPJ/RBPSUH形成转录激活复合物并激活分裂基因座增强子的基因,其最终影响细胞分化、增殖和凋亡程序。NOTCH3在胎儿和成人组织中广泛表达。NOTCH3蛋白在内质网中以无活性形式开始,然后在质膜中加工成活性形式。在功能上,NOTCH3被TACE裂解产生称为NEXT的膜结合细胞外片段,然后被γ-分泌酶裂解以从膜释放NICD细胞内肽,然后继续转移至细胞核以进行基因激活。NOTCH3的突变会导致脑动脉病,伴有皮层下梗塞和白质脑病综合征以及肌纤维瘤病婴儿2型疾病,这两种疾病都严重使遗传疾病衰弱。致病突变影响NOTCH3(N3ECD)外胚层结构域中表皮生长因子样重复结构域内的半胱氨酸残基。伴有皮层下梗塞和白质脑病(CADASIL)的脑常染色体显性遗传性动脉病的主要生化和组织病理学标志之一是N3ECD在血管平滑肌细胞的细胞表面积聚,并在疾病过程中退化。
特異性
该抗体可识别全长NOTCH 3蛋白和NOTCH 3外胚层结构域(N3ECD)。
免疫原
对应于人NOTCH 3的带有His标记的重组蛋白。
應用
免疫细胞化学分析:该抗体的一个代表性批次用于检测CADASIL血管平滑肌细胞中的NOTCH 3(Tikka, S., et al. (2012) Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.1–10)。
免疫组织化学分析: 该抗体的一个代表性批次用于检测人血管平滑肌细胞&来自CADASIL脑组织的血管平滑肌细胞中的NOTCH 3(Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation.105(5):597-605)。
电子显微镜检查:该抗体的一个代表性批次用于检测来自CADASIL脑组织的血管的平滑肌细胞中的NOTCH 3(Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation.105(5):597-605)。
免疫组织化学分析: 该抗体的一个代表性批次用于检测CADASIL患者的血管中的NOTCH 3(Rouchox, M.M., et al. (2003) American Journal of Pathology.162(1):329-342)。
免疫组织化学分析: 该抗体的一个代表性批次用于检测人结肠直肠癌中的NOTCH 3(Serafin, V., et al., (2011) Journal of Pathology.224(4):448-60)。
研究子类别
发育信号传导
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
该抗NOTCH 3/N3ECD抗体(克隆1E4)经验证可用于蛋白质印迹、免疫细胞化学和电子显微镜检查,以检测NOTCH 3/N3ECD。
品質
通过蛋白质印迹法在MCF-7细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg MCF-7细胞裂解物中检测到NOTCH 3&外胚层结构域(N3ECD)。
標靶描述
观测分子量约260和约210 kDa
该抗体可检测全长NOTCH 3蛋白(约260 kDa)和外胚层结构域N3ECD(约210 kDa)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Saara Tikka et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 32(12), 2171-2180 (2012-09-06)
Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is the most common hereditary vascular dementia caused by mutations in NOTCH3 gene. Pathology is manifested in small- and middle-sized arteries throughout the body, though primarily in cerebral white matter.
Notch3 signalling promotes tumour growth in colorectal cancer.
Serafin, Valentina, et al.
The Journal of Pathology, 224, 448-460 (2011)
A Joutel et al.
The Journal of clinical investigation, 105(5), 597-605 (2000-03-11)
Mutations in Notch3 cause CADASIL (cerebral autosomal dominant adult onset arteriopathy), which leads to stroke and dementia in humans. CADASIL arteriopathy is characterized by major alterations of vascular smooth muscle cells and the presence of specific granular osmiophilic deposits. Patients
Arturo I Machuca-Parra et al.
The Journal of experimental medicine, 214(8), 2271-2282 (2017-07-13)
Cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a neurological syndrome characterized by small vessel disease (SVD), stroke, and vascular cognitive impairment and dementia caused by mutations in NOTCH3 No therapies are available for this condition. Loss of
Skin biopsy immunostaining with a Notch3 monoclonal antibody for CADASIL diagnosis.
Joutel, A, et al.
Lancet, 358, 2049-2051 (2001)