主要文件
MABC195
Sigma-Aldrich
抗-FYVE抗体,克隆7F11.1
clone 7F11.1, from mouse
别名:
Zinc finger FYVE domain-containing protein 26, FYVE domain-containing centrosomal protein, FYVE-CENT, Spastizin, FYVE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
7F11.1, monoclonal
application:
IHC
物種活性:
human
技術:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7F11.1, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ZFYVE26(23503)
一般說明
FYVE,也称为含锌指FYVE域的蛋白26或含FYVE域的中心体蛋白(FYVE-CENT)或Spastizin,由基因ZFYVE26/KIAA0321编码,是胞质分裂的脱落步骤所需磷酸磷脂酰肌醇3-磷酸结合蛋白。 FYVE在胞质分裂过程中被募集到中体,并充当脱落的调节剂。有效的同源重组DNA双链断裂修复也需要FYVE。FYVE与细胞骨架相关,并位于静止细胞的细胞质中,但在细胞分裂过程中位于中心体。FYVE在所有细胞和组织中表达。FYVE中的缺陷可能与痉挛性截瘫15有关,痉挛性截瘫是痉挛性截瘫的一种形式,是一种神经退行性疾病,其特征在于下肢的缓慢、逐渐、进行性无力和痉挛。
免疫原
GST标记的重组蛋白(对应于人FYVE)。
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人额叶皮层和丘脑组织中检测到FYVE。
抗FYVE抗体,克隆7F11.1检测FYVE水平,&已发布&验证可用于FYVE。
研究子类别
凋亡 - 附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过免疫组织化学在人小脑组织中进行评估。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人小脑组织中检测到FYVE。
標靶描述
计算分子量~285 kDa。已知存在四种亚型,分别为285 kDa(亚型1)、283 kDa(亚型2)、78 kDa(亚型3)和89 kDa(亚型4)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1