Merck
1.08643
SAFC
Triton X-100
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
制药生产
别名:
辛醇,(对叔-辛基苯氧基)聚乙氧基乙醇,O- [4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]聚乙氧基乙醇,聚乙二醇-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]-醚, 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇, t-辛基苯氧基聚乙氧基乙醇, 聚乙二醇 辛基苯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS号:
Beilstein:
2315025
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
agency
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
效力
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
pH值
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的制药和生物制药需求同时又符合监管要求的合适化学品,是一项复杂棘手的难题。凭借在应用和监管方面的专业知识,我们可为您的开发、放大和生产的每一步骤提供支持。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,帮助确保制药和生物制药产品合规、维持完整的供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向制药和生物制药生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的下游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
生化/生理作用
广泛使用的非离子型表面活性剂,用于在温和的非变性条件下回收膜组分。
其他說明
由于其较低的微生物和内毒素限值, Triton X-100 Emprove® Expert 可满足生物制药生产需求。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup
访问文档库
Btissame El Hassouni et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-11)
Inhibition of ribosome biogenesis has recently emerged as a promising strategy for the treatment of metastatic tumors. The RNA polymerase I inhibitor CX-5461 has shown efficacy in a panel of cancer types and is currently being tested in clinical trials.