93443
Triton™ X-100 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
别名:
Triton™ X-100, 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇溶液, 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇, t-辛基苯氧基聚乙氧基乙醇, 聚乙二醇 叔辛基苯醚
About This Item
推荐产品
等級
for molecular biology
描述
non-ionic
產品線
BioUltra
形狀
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
濃度
~10% in H2O
凝集数
100-155
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.349±0.002
pH值
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
轉變溫度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
密度
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
吸收
cut-off at 310 nm
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 非直接免疫荧光和流式细胞仪前细胞渗透
- 作为细胞同质化裂解缓冲液组分
- 作为免疫荧光染色遮蔽缓冲液组分
- 在双荧光染色中制备细胞
生化/生理作用
特點和優勢
- 适用于分子生物学和生物化学研究
- 不含DNase、RNase、NICKase和蛋白酶
- 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
- 用于研究应用的高纯度产品
- 检测痕量阴离子和阳离子
法律資訊
同類產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup