主要文件
MAB834-1
Sigma-Aldrich
抗副流感1抗体,克隆号251/12A
ascites fluid, clone 251/12A, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
251/12A, monoclonal
application:
ELISA
IF
物種活性:
human
技術:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
無性繁殖
251/12A, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
特異性
MAB834-1对所有副流感病毒I株常见的FO/F1融合蛋白具有特异性。 这种单克隆对副流感病毒II或III没有交叉反应。
應用
ELISA(1:800+)
间接免疫荧光(1:100 - 200+)(新鲜冷冻组织切片)
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
抗副流感1抗体,克隆号251/12A可检测副流感1水平,已发布,经验证可用于ELISA和IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
液体形式,溶于0.02M PB,含0.25M NaCl(pH 7.6)和0.01%叠氮化钠。
儲存和穩定性
+2-8C下储存。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2