主要文件
MAB8782
Sigma-Aldrich
抗副流感4抗体,克隆号531-1G
ascites fluid, clone 531-1G, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
531-1G, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
dry ice
特異性
对副流感病毒4A和4B有特异性。 与甲型流感、副流感1、2或3、腺病毒、RSV或流行性腮腺炎无交叉反应。
免疫原
副流感病毒4A M-25株的融合蛋白
應用
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
该副流感病毒4抗体(克隆号531-1G)经验证可用于ELISA、IF、IP、WB中副流感病毒4的检测。
间接免疫荧光、酶免疫分析、蛋白印迹。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
腹水,含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
警告/注意事项:
叠氮化钠可能与铅或铜管道反应形成爆炸性的金属叠氮化物。 处置叠氮化钠后,用大量水冲洗管道以防止积聚。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Manuel V Villaran et al.
Influenza and other respiratory viruses, 8(2), 217-227 (2013-11-30)
Human parainfluenza viruses (HPIVs) are common viral causes of community-acquired pneumonia, particularly in children. The four types of HPIV have world-wide distribution; however, limited information exists about the epidemiological profile of HPIV in Latin-America. Provide epidemiologic and phylogenetic information about