主要文件
MAB844-2
Sigma-Aldrich
抗副流感2抗体,克隆号233/9A
ascites fluid, clone 233/9A, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
無性繁殖:
233/9A, monoclonal
application:
ELISA
IF
物種活性:
human
技術:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
citations:
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
233/9A, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunoprecipitation
運輸包裝
dry ice
特異性
对所有副流感病毒II株常见的HN蛋白具有特异性。对副流感I、III或IV无交叉反应。
免疫原
Greer
應用
ELISA:1:800+。
间接免疫荧光:1:100-200+(新鲜冰冻组织切片)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
不建议用于免疫沉淀。
使用经验证可用于ELISA & IF的抗副流感病毒2抗体(克隆号233/9A)检测副流感病毒2。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1