無性繁殖
20/11, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
一般說明
腺病毒是65-80 nm、无包膜、规则的二十面体病原体,通常与呼吸道和胃肠道疾病以及结膜炎有关。 目前已经认识到超过40种腺病毒。除了其有害作用外,腺病毒还用于疫苗生产和基因治疗。 它们还具有通过干扰宿主细胞抗癌基因来触发细胞增殖的能力。 由于它们易于成倍快速有效地制备,并且具有感染其基因组(包括研究人员创建的构建体)并将其递送至多种有丝分裂后细胞的细胞核的能力,因此腺病毒在研究和医学应用中非常有价值,应用范围从病毒/宿主细胞相互作用到将新基因或调节机制插入真核细胞系统,再到递送治疗性抗癌基因。
特異性
识别所有41种腺病毒血清型。
免疫原
腺病毒3。
應用
EIA、IFA
免疫组织化学:1:200。 胰蛋白酶(0.1%胰蛋白酶,溶于Tris缓冲液,pH 7.6,含0.1%氯化钙;室温下5-10分钟)石蜡包埋组织。请勿使用抗原修复。
流式细胞术。
最终工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
免疫组织化学:1:200。 胰蛋白酶(0.1%胰蛋白酶,溶于Tris缓冲液,pH 7.6,含0.1%氯化钙;室温下5-10分钟)石蜡包埋组织。请勿使用抗原修复。
流式细胞术。
最终工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
抗腺病毒抗体,克隆号20/11可检测腺病毒水平 & 已发布 & 经验证可用于ELISA、FC、IF、IH、IH(P)。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
形式:纯化
纯化蛋白A
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于20 mM磷酸钠,250 mM NaCl,pH 7.6,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
以方便的等分试样在+2–8°C下保存长达12个月。请勿稀释后保存。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
分析報告
对照
腺病毒对照玻片,目录号5009-5
腺病毒对照玻片,目录号5009-5
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Detection and quantitation of infectious human adenoviruses and JC polyomaviruses in water by immunofluorescence assay.
Journal of Virological Methods null
SIV-associated myocarditis: viral and cellular correlates of inflammation severity.
Aids Research and Human Retroviruses null
Adenovirus-mediated gene transfer to tumor cells.
Methods in Molecular Biology null
Coagulation factor IX mediates serotype-specific binding of species A adenoviruses to host cells.
Journal of virology null
Concurrent delivery of GM-CSF and B7-1 using an oncolytic adenovirus elicits potent antitumor effect.
Gene Therapy null