主要文件
MAB5258
Sigma-Aldrich
抗-突触小泡蛋白抗体,克隆SY38
clone SY38, Chemicon®, from mouse
别名:
synaptophysin, Synaptophysin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SY38, monoclonal
物種活性
bovine, rat, avian, fish, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYP(6855)
一般說明
突触素是一种38 kDa的糖蛋白,存在于脑、脊髓、视网膜、肾上腺髓质囊泡、神经肌肉接头和内分泌细胞的神经元突触前小泡的膜中。它也由全身神经内分泌细胞表达,包括正常和肿瘤。突触素是鉴定正常神经内分泌细胞和神经内分泌肿瘤的有用标志物。该抗体与人肾上腺髓质、颈动脉体、皮肤、脑垂体、甲状腺、肺、胰腺和胃肠粘膜的神经内分泌细胞反应。它也与广泛的神经型神经内分泌肿瘤反应,包括神经母细胞瘤、神经节神经母细胞瘤、神经节瘤、嗜铬细胞瘤、嗜铬细胞瘤和非嗜铬副神经节瘤。
特異性
该抗体与大脑和脊髓神经元、神经肌肉终板的突触前小泡以及人、牛、大鼠和小鼠的视网膜反应。该抗体还与肾上腺髓质和胰岛细胞的囊泡反应,并且另外允许神经元、肾上腺和神经上皮肿瘤的特异性染色,例如嗜铬细胞瘤、副神经节瘤、胰岛细胞瘤(包括胰岛素瘤)、甲状腺髓样癌和多种肺和胃肠道类癌。该抗体还可染色某些培养细胞(例如大鼠细胞系PC-12)的神经分泌小泡。
免疫原
牛脑的囊泡部分。 SY38表位位于突触素的羧基末端细胞质尾部的五肽重复结构上(Knaus & Betz 1990)。
應用
使用经验证可用于FC、IC、IH & WB的抗突触素抗体(克隆SY38)检测突触素。
流式细胞术(FACS):
该抗体的一个先前批次用于流式细胞术。
蛋白质印迹法:
(Provoda,2000)与38 kDa跨膜糖蛋白反应
免疫组织化学:
对于相对富含细胞质的神经内分泌肿瘤,建议最终浓度为1 µg/mL。对于细胞质不足的肿瘤,应使用2 µg/mL的浓度。理想的冷冻切片(4-5毫米)是从休克冷冻的组织样品中获得的。冷冻切片风干后用丙酮在-20°C下固定5-10 min。使过量的丙酮在室温下蒸发。也可以使用乙醇或福尔马林固定并石蜡包埋的材料。
通过在室温下用胎牛血清覆盖切片20-30 min来封闭非特异性结合位点是有利的。在应用抗体溶液之前,通过倾析除去过量的胎牛血清。
单细胞或细胞涂片的细胞离心制备物也固定在丙酮中。这些制备物应但应直接进行抗体治疗。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
突触&突触生物学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到突触素。
標靶描述
38 kDa
聯結
替代:04-1019
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含20 mM磷酸钠缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8ºC可稳定保存6个月。 不可冷冻。
分析報告
对照
阳性对照:胰腺组织
阴性对照:正常小鼠血清
大鼠海马组织、小鼠脑组织裂解物。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Claudia Fuchs et al.
Neurobiology of disease, 70, 53-68 (2014-06-22)
Mutations in the X-linked cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) gene have been identified in a neurodevelopmental disorder characterized by early-onset intractable seizures, severe developmental delay, intellectual disability, and Rett's syndrome-like features. Since the physiological functions of CDKL5 still need to be
Sarah L Roche et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(8), 3221-3235 (2019-07-25)
Retinitis pigmentosa (RP) refers to a group of inherited blinding retinal diseases, whereby the death of mutated rod photoreceptors is followed closely by the death of cone photoreceptors. Cone cell death can be hugely debilitating as color/daytime vision becomes impaired.
Paul T Tarr et al.
Journal of lipid research, 49(1), 169-182 (2007-10-06)
Here, we describe the initial characterization of Abcg4(-/-) mice and identify overlapping functions of ABCG4 and ABCG1 in the brain. Histological examination of tissues from Abcg4(+/-)/nlsLacZ and Abcg1(+/-)/nlsLacZ mice demonstrates that coexpression of Abcg4 and Abcg1 is restricted to neurons
Gloria Salazar et al.
Molecular biology of the cell, 16(8), 3692-3704 (2005-06-10)
A membrane fraction enriched in vesicles containing the adaptor protein (AP) -3 cargo zinc transporter 3 was generated from PC12 cells and was used to identify new components of these organelles by mass spectrometry. Proteins prominently represented in the fraction
Hengchang Li et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 706-706 (2019-07-30)
Children, after multiple exposures to general anesthesia, appear to be at an increased risk of developing learning disabilities. Almost all general anesthetics-including sevoflurane, which is commonly used for children-are potentially neurotoxic to the developing brain. Anesthesia exposure during development might