無性繁殖
RET-P1, monoclonal
物種活性
human, mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RHO(6010)
特異性
与鉴定为视紫红质(视蛋白)的39 kDa蛋白反应。MAB5316专门标记视杆细胞的轴突和突触蒂。
细胞定位:
细胞质
细胞定位:
细胞质
免疫原
从成年大鼠视网膜制备的膜。
應用
使用经验证可用于IC&WB的抗视紫红质抗体(克隆RET-P1)检测视紫红质。
免疫印迹:1 μg/mL
免疫细胞化学
免疫组织化学(冷冻和福尔马林/石蜡): 1-2 μg/mL。福尔马林固定的组织切片染色需要将组织切片在10mM柠檬酸盐缓冲液(pH 6.0)中煮沸10-20分钟,然后在室温下冷却20分钟。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
免疫细胞化学
免疫组织化学(冷冻和福尔马林/石蜡): 1-2 μg/mL。福尔马林固定的组织切片染色需要将组织切片在10mM柠檬酸盐缓冲液(pH 6.0)中煮沸10-20分钟,然后在室温下冷却20分钟。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
感官 & PNS
感官 & PNS
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于10 mM PBS(pH 7.4,含0.2% BSA)和15 mM叠氮化钠中。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样在2-8°C下保存长达6个月。
分析報告
对照
阳性对照:
IMR-5细胞、大脑或视网膜。
阳性对照:
IMR-5细胞、大脑或视网膜。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Vibratome sectioning mouse retina to prepare photoreceptor cultures.
Journal of Visualized Experiments null
The F-BAR Protein Rapostlin Regulates Dendritic Spine Formation in Hippocampal Neurons.
The Journal of Biological Chemistry null
AHI1 is required for photoreceptor outer segment development and is a modifier for retinal degeneration in nephronophthisis.
Nature Genetics null
The Journal of cell biology, 199(2), 381-399 (2012-10-10)
The mechanisms underlying retinal dystrophy in Usher syndrome type I (USH1) remain unknown because mutant mice lacking any of the USH1 proteins-myosin VIIa, harmonin, cadherin-23, protocadherin-15, sans-do not display retinal degeneration. We found here that, in macaque photoreceptor cells, all
An antibody panel for immunohistochemical analysis of the retina in Davidson's-fixed, paraffin-embedded eyes of rats.
Experimental & Toxicologic Pathology null