Key Documents
MAB3073
Sigma-Aldrich
抗G蛋白Goα抗体,克隆2A
clone 2A, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-DEE17, Anti-G-ALPHA-o, Anti-GNAO, Anti-HG1G, Anti-HLA-DQB1, Anti-NEDIM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2A, monoclonal
物種活性
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GNAO1(2775)
一般說明
之前的UniProt蛋白质标识符(protein identifier)P29777已被纳入P09471。详情参见UniProt蛋白质数据库。
特異性
Go-α。 与牛(100%)、人(70%)、大鼠(61%)和小鼠(54%)具有强反应性。 与豚鼠轻微反应(27%)。 与牛G-α-t,大鼠Go-α,大鼠Gi-α-1,Gi-α-2,大鼠Gi-α-3,牛Gs-α和鼠Go-α-A和Go-α-B相比,通过蛋白质印迹证实了特异性。比较了在细菌裂解物中表达的Go-α(Go-α-A和Go-α-B)的羧基末端剪接变体的反应性,发现它们是相等的。由于Go-α-A和Go-α-B与大鼠Go-α-1和人Go-α-2具有>95%的同源性,因此MAB3073也将检测这些G蛋白。
免疫原
通过Sternweis和Robishaw的方法纯化的牛脑Go-α(J.Biol.Chem.[1984]259,13806)。
應用
抗G蛋白Goα抗体,克隆2A是用于WB的抗G蛋白Goα的抗体。
研究子类别
GPCR,cAMP/cGMP&钙信号传导
研究类别
信号传导
蛋白质印迹1:3000。
标记牛和大鼠膜中39-42 kDa的单个蛋白带。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体,溶于0.02 M PBS、0.25 M NaCl、pH值7.6中,含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8° 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。
在运输过程中,少量抗体有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200μl或更小的抗体,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心小瓶以除去容器′盖中的所有液体。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Quantitative confocal imaging of the retinal microvasculature in the human retina.
Tan, PE; Yu, PK; Balaratnasingam, C; Cringle, SJ; Morgan, WH; McAllister, IL; Yu, DY
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Interaction of the D2short dopamine receptor with G proteins: analysis of receptor/G protein selectivity.
Sarah A Nickolls, Philip G Strange, Sarah A Nickolls, Philip G Strange
Biochemical Pharmacology null
Bipolar cell diversity in the primate retina: morphologic and immunocytochemical analysis of a new world monkey, the marmoset Callithrix jacchus.
T L Chan, P R Martin, N Clunas, U Grunert
The Journal of Comparative Neurology null
Immunocytochemical evidence that monkey rod bipolar cells use GABA.
Lassova L, Fina M, Sulaiman P, Vardi N
The European Journal of Neuroscience null
Pavitra S Ramachandran et al.
Human gene therapy, 28(2), 154-167 (2016-10-19)
Within the next decade, we will see many gene therapy clinical trials for eye diseases, which may lead to treatments for thousands of visually impaired people around the world. To target retinal diseases that affect specific cell types, several recombinant