無性繁殖
CTD4H8, monoclonal
物種活性
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
一般說明
RNA聚合酶II(Pol Ii)是负责蛋白质编码基因转录的多亚基酶。转录起始需要通过活化剂和染色质重塑因子的诱导,将完整的转录机制募集到启动子上。Pol Ii可以协调10至14个亚基。该复合物可与基因的启动子区域以及各种元件和转录因子相互作用。聚合酶的DNA结合结构域是一个TFIIB用于定向DNA以便解链和转录的凹槽。
特異性
该抗体可识别磷酸和非磷酸RNA聚合酶II。
免疫原
含有10个YSPT[pS]PS重复序列的肽,对应RNA聚合酶II的羧基末端结构域。
應用
抗RNA聚合酶II抗体,克隆CTD4H8,是一种用于检测RNA聚合酶II的高质量小鼠单克隆抗体,已被引用40多次,并经过验证可用于ChIP & WB。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹法对HeLa核提取物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.05-1 μg/mL该批次产品可检测到HeLa核提取物中的RNA聚合酶II。0.1-2 μg/mL先前批次产品可在3T3核提取物中检测到RNA聚合酶II
蛋白质印迹分析:
0.05-1 μg/mL该批次产品可检测到HeLa核提取物中的RNA聚合酶II。0.1-2 μg/mL先前批次产品可在3T3核提取物中检测到RNA聚合酶II
標靶描述
210-220kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG1,添加甘油至30%之前,溶于含有0.1M Tris-甘氨酸、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液(pH 7.4)中。
蛋白质G色谱
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
使用建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
A431核提取物。
A431核提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Intragenic transcription of a noncoding RNA modulates expression of ASP3 in budding yeast.
RNA null
Inhibition of activator protein-1 by sulforaphane involves interaction with cysteine in the cFos DNA-binding domain: implications for chemoprevention of UVB-induced skin cancer.
Cancer Research null
The Journal of biological chemistry, 274(39), 27823-27828 (1999-09-17)
Monoclonal antibodies that recognize specific carboxyl-terminal domain (CTD) phosphoepitopes were used to examine CTD phosphorylation in yeast cells lacking carboxyl-terminal domain kinase I (CTDK-I). We show that deletion of the kinase subunit CTK1 results in an increase in phosphorylation of
Zfp143 regulates Nanog through modulation of Oct4 binding.
Stem Cells null
Correlation of dysfunction of nonmuscle myosin IIA with increased induction of Cyp1a1 in Hepa-1 cells.
Biochimica et Biophysica Acta null