無性繁殖
P1B5, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGA3(3675)
一般說明
整合素是介导细胞-细胞和细胞外基质粘连的二聚体跨膜蛋白家族。 整合素转导的信号在许多生物学过程中起作用,包括细胞生长、分化、迁移和凋亡。整合素家族由至少15个α和8个β亚基组成,其可以在细胞表面上形成超过20种不同的α-β非共价结合的二聚体组合。 全部α亚基彼此之间均具有某些同源性,β亚基也是如此。 两个亚基都有助于配体的结合。 整合素α亚基在N-末端区域包含七个弱序列重复,这可能在配体结合中很重要,并且已预计可以协同折叠成具有七个β-折叠的单个β-螺旋桨域。 α-3亚基(CD49c)高度集中在上皮细胞中,它强烈粘附于层粘连蛋白5,层粘连蛋白5诱导的快速粘连可以被针对α-3整合素亚基的抗体阻断。 α-3亚基存在于两个不同的剪接变体中,分别表示为“A”和“B”。由这种差异剪接引起的唯一差异是细胞质结构域的总变化,而细胞外结构域保持不变。缺乏该亚基的敲除小鼠显示出产前致死性和肾脏异常。
特異性
与人α3整合素反应。
應用
抗整合素α3抗体(克隆P1B5,不含叠氮化物)可检测整合素α3 的水平&已有相关文献发表&经验证可用于IC、IH(P)。
研究子类别
整合素
整合素
研究类别
细胞结构
细胞结构
适用于采用成纤维细胞、大多数上皮细胞以及激活的淋巴细胞进行的层粘连蛋白、胶原蛋白和纤连蛋白上的附着抑制试验。
人扁桃体的免疫组化
新鲜冷冻组织
石蜡包埋组织;需要蛋白酶消化:
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
人扁桃体的免疫组化
新鲜冷冻组织
石蜡包埋组织;需要蛋白酶消化:
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
形式:纯化
纯化蛋白A
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于20 mM磷酸钠、250 mM NaCl(pH7.6),不含防腐剂。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2–8°C以未稀释的等分试样可保存6 个月。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
分析報告
对照
人胎儿包皮成纤维细胞(HFFF),神经母细胞瘤
人胎儿包皮成纤维细胞(HFFF),神经母细胞瘤
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
The role of fibrin E on the modulation of endothelial progenitors adhesion, differentiation and angiogenic growth factor production and the promotion of wound healing.
Francisco Caiado,Tania Carvalho,Fernanda Silva,Catarina Castro,Nuno Clode,Julian F Dye,Sergio Dias
Biomaterials null
E A Kramár et al.
Neuroscience, 110(1), 29-39 (2002-03-08)
Several lines of evidence suggest that integrin receptors play a pivotal role in consolidation of long-term potentiation (LTP), but which of the many integrin dimers are involved remains to be discovered. The present study used an LTP reversal paradigm to
Reelin provides an inhibitory signal in the migration of gonadotropin-releasing hormone neurons.
Cariboni, A; Rakic, S; Liapi, A; Maggi, R; Goffinet, A; Parnavelas, JG
Development null
Identification of multiple cell adhesion receptors for collagen and fibronectin in human fibrosarcoma cells possessing unique alpha and common beta subunits.
Wayner, E A and Carter, W G
The Journal of cell biology, 105, 1873-1884 (1987)
Feng-Yi Ke et al.
Cancer science, 111(10), 3478-3492 (2020-07-11)
Ovarian cancer has a high recurrence rate after platinum-based chemotherapy. To improve the treatment of ovarian cancer and identify ovarian cancer-specific antibodies, we immunized mice with the human ovarian carcinoma cell line, SKOV-3, and generated hybridoma clones. Several rounds of