抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
chicken, rat, hamster, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGA2(3673)
特異性
人α2整合素亚基。通过免疫沉淀从35S甲硫氨酸标记的内皮细胞的去污剂提取物中确定了特异性。识别的表位在蛋白质的胞质结构域上,因此是在细胞内。显示与α1、α3、α4、α5、α6 或αV亚基无交叉反应。
免疫原
来源于人α2整合素亚基的COOH端序列(胞质域)的合成肽{KYEKMTKNPDEODETTELSS}
應用
免疫荧光: 1:500(建议仅用于丙酮固定的组织)
ELISA/RIA: 1:1000
蛋白质印迹: 1:1000 已使用该抗体报告胶原中小管样结构形成期间HUVEC中的α2表达(Deroanne,1996)。识别~160 kDa α2亚基
免疫沉淀:5 μL从5 x 106个细胞中沉淀出α2/β1。
免疫组化:1:500
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
ELISA/RIA: 1:1000
蛋白质印迹: 1:1000 已使用该抗体报告胶原中小管样结构形成期间HUVEC中的α2表达(Deroanne,1996)。识别~160 kDa α2亚基
免疫沉淀:5 μL从5 x 106个细胞中沉淀出α2/β1。
免疫组化:1:500
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗整合素α2抗体可检测整合素α2水平 & 已发表 & 经验证可用于ELISA,IF,IH,IP,RIA & WB。
研究子类别
整合素
整合素
研究类别
细胞结构
细胞结构
標靶描述
160kDa
外觀
未纯化
纯兔抗血清。 含0.05%叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
皮肤(基底膜),高等级卵巢肿瘤
皮肤(基底膜),高等级卵巢肿瘤
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Altered cytoskeleton organization in platelets from patients with MYH9-related disease.
Journal of Thrombosis and Haemostasis null
Saccharomyces boulardii Improves Intestinal Cell Restitution through Activation of the ?2?1 Integrin Collagen Receptor.
Testing, 6, e18427-e18427 (2011)
Cardiovascular research, 49(3), 647-658 (2001-02-13)
This investigation aimed at determining the importance of the rigidity of the adhesive support and the participation of the cytoskeleton in tubulogenesis of endothelial cells in vitro. The morphotype, biosynthetic phenotype and cytoskeleton organization of human umbilical vein endothelial cells
Evaluation of retinoic acid therapy for OTX2-positive medulloblastomas.
Neuro-Oncology null
Core3 glycan as tumor suppressor.
Test null