Merck
KHGEA2TTH1
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 5/8 in. HB, Autoclavable
别名:
Opticap Autoclavable XLT 20 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC-5/8 in. HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
产品名称
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式, inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 20, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
材料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XLT 20
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤56.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
62.5 cm (24.6 in.)
寬度
7.8 in.
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.98 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
17.5 cm (6.9 in.)
出口接頭直徑
5/8 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T 线/仪表端口:T线
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和40 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用 ≥4 L 水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。