产品名称
Millipore Express® SHC,小柱, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
材料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
5 in.
寬度
2.75 in.
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
0.23 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
面对一系列杂质浓度不同的工艺料液,Millipore Express® SHC滤芯可为您提供一种简单的过滤方案简化验证需求,减少滤器的库存种类。Millipore Express® SHC的应用,可帮助您提高生产率,缩短工艺时间并降低成本。
應用
- 培养基添加剂
- 层析柱前保护
- 蛋白质浓缩液
- 细胞收获液(澄清过滤后)
- 腐蚀性料液 /pH 调节剂
- 缓冲液
- CIP清洗剂
特點和優勢
- 高容量、高流速亲水性聚醚砜膜
- 经过验证的可靠除菌性能
- 易于润湿和完整性测试
- 处理培养基和蛋白质溶液等易堵塞型料液时仍具有高流速和高载量
- 滤芯处理量大,提升了工艺的有效性和经济性
- 良好的化学兼容性(pH 1-14),兼容腐蚀性料液
包裝
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
- 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
135 °C×30 min×0.35 bar (5)在线蒸汽灭菌,25或22次正向和3次反向,或135 °C×30 min×1 bar (15 psid),3次正向。126 °C×60 min高压锅蒸汽灭菌,25次。
分析報告
经过灭菌和9.5L控制水冲洗后,样品呈现每USP<64>低于500 ppb TOC并且在25 °C下每USP<64>低于1.3 µS/cm。
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌。