主要文件
GF307
Sigma-Aldrich
β不含人重组动物的-NGF蛋白
The Nerve Growth Factor is a well characterized neurotropic protein that plays a critical role in the development of sympathetic & some sensory neurons in the peripheral nervous system. Manufactured using all non-animal reagents.
别名:
Nerve Growth Factor, NGF, BNGF, Beta NGF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠埃希菌
神经生长因子(β-NGF)是一种特征明确的神经营养蛋白,在周围神经系统中交感神经和某些感觉神经元的发育中起关键作用。此外,NGF还可以作为基底前脑胆碱能神经元的营养因子在中枢神经系统中起作用。NGF还被证明对非神经元组织具有生物学作用。 β-NGF是一种在结构上与BDNF、NT-3和NT-4相关的神经营养因子。 β-NGF是一种有效的神经营养因子,通过其受体β-NGFR发出信号,在感觉和交感神经系统的发育和保存中起着至关重要的作用。β-NGF还作为B淋巴细胞的生长和分化因子,增强B细胞存活。人β-NGF的功能形式是两个13.5 kDa多肽单体(总共238个氨基酸残基)的非共价二硫键连接的同型二聚体。生物活性需要三个二硫键。
特異性
交叉反应
鸡、仓鼠、小鼠、大鼠
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
神经科学
品質
生物活性测定:测定1:通过剂量依赖性刺激人TF-1细胞增殖进行测定。预期的ED50为≤ 1.0 ng/ml,对应于≥ 1 x 106单位/mg的比活度。
测定2:通过其刺激雏鸡E9 DRG神经突生长的能力决定。预期的ED50为≤ 1.0 ng/ml,对应于≥ 1 x 106单位/mg的比活度。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人β-NGF是使用所有非动物试剂生产的
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1