主要文件
DX1730
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-679-5
化驗:
≥99.8% (GC)
bp:
153 °C (lit.)
蒸汽壓力:
2.7 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
儲存期限
24 mo. (from mfg date)
expl. lim.
15.2 %
雜質
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
clearAPHA: ≤15
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析報告
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.8% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Free amine (as dimethylamine): 10ppm max
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.003meq/g max
Water (H2O): 0.15% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup