主要文件
CC052
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type II
liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
别名:
Collagen Type II, Human Collagen
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
产品名称
人型胶原蛋白II型,
生物源
human
品質等級
化驗
90% (Human collagen type II)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.5% Non-collagen proteins
<1% Human collagen type IV
<1% Human collagen type V
<10% Human collagen type I
<10% Human collagen type III
輸入
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
溶解度
water: soluble at 20 °C
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... COL2A1(1280)
一般說明
II型胶原蛋白是一种纤维状胶原蛋白,它是透明软骨的主要成分,占胶原蛋白的95%和软骨干重的60%左右。它是一种同三聚体,由位于人类染色体12q13的COL2A1基因编码。2型胶原蛋白也主要存在于椎间盘髓核和眼睛的视网膜、巩膜和水晶体中。IIA型主要位于眼睛的玻璃体中。IIB型优先在成人软骨组织中产生。  采用差盐沉淀法、醇沉淀法和DEAE色谱法纯化II型胶原蛋白。多重纯化步骤得到了天然三螺旋形态的胶原蛋白类型的最终制剂,不含任何非胶原蛋白。其他类型的胶原蛋白在标准制剂中的污染要低于百分之五。
應用
人II 型胶原蛋白已用于:
  • 作为微阵列分析中的细胞外基质(ECM)蛋白,以包被硝化纤维膜载玻片进行探测和检测实验
  • 研究Stickler综合征斑马鱼模型中Col2a1a 在眼早期发育神经嵴中的作用
  • 作为校准标准品用于通过酶联免疫吸附试验(ELISA) 定量测定骨架中的 II 型胶原蛋白水平
生化/生理作用
II型胶原蛋白通常与XI胶原蛋白共组装,形成一种与IX胶原蛋白共价交联胡复合物,并与富含亮氨酸的小分子蛋白聚糖相互作用。2型胶原蛋白赋予组织稳定性和强度,并维持压力下的结构完整性和弹性。II型胶原蛋白主要通过基质金属蛋白酶胶原酶的作用裂解,导致生成众所周知的生物标志物,如II型胶原蛋白的C末端端肽和C2C。II型胶原蛋白的变异导致软骨发育异常,从而引起早发性骨关节炎。
外觀
纯化的蛋白质。 0.5M乙酸形式的液体。不含防腐剂。
儲存和穩定性
等分和冷冻。在-20°C下可保存长达12个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
相关内容
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.