主要文件
CBL114F
Sigma-Aldrich
小鼠抗人IgA抗体,克隆M24A,重链,FITC偶联
clone M24A, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-human IgA FITC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
M24A, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
该抗体对人免疫球蛋白A重链具有特异性,与完整的人IgM或IgG、κ或λ轻链无交叉反应性
應用
FITC偶联的小鼠抗人IgG抗体,克隆M24A,重链经验证可用于ELISA、FC、IF、IH,用于检测人IgA。
研究子类别
片段特异性二抗
研究类别
二抗&对照抗体
组织切片中表达IgA的细胞的免疫组织学染色。
通过直接免疫荧光鉴定B淋巴细胞上的表面IgA。
ELISA
流式细胞术
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
偶联物以溶于含有10 mM叠氮化钠和1 mg/ml牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲生理盐水中的形式提供。 对于流式细胞仪,我们建议每次测试使用10 μL偶联物。
儲存和穩定性
在+4°C环境中避光保存。 不可冷冻。 对于长期使用和储存,请将偶联物等分,在+4°C可储存长达一年。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Annett M Jacobi et al.
Arthritis and rheumatism, 58(6), 1762-1773 (2008-06-03)
Analysis of peripheral B cell subsets in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) has provided evidence of specific alterations, such as an expansion of CD27++ plasma cells/blasts and transitional B cells. However, memory B cells in lupus have not been
Philip A Mudd et al.
Cell, 185(4), 603-613 (2022-01-14)
SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce robust anti-spike (S) antibody and CD4+ T cell responses. It is not yet clear whether vaccine-induced follicular helper CD4+ T (TFH) cell responses contribute to this outstanding immunogenicity. Using fine-needle aspiration of draining axillary lymph nodes from