主要文件
AX0125
Supelco
丙酮
Histology
别名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-662-2
等級:
histological grade
化驗:
≥99% (GC)
應用:
histology
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸汽壓力:
184 mmHg ( 20 °C)
等級
histological grade
品質等級
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
histology
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
Histology
Most lipids are removed from tissues with the agent.
分析報告
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Readily oxidizable substances: To pass test
Solubility: To pass test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2