Key Documents
AX0120
Supelco
丙酮
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-662-2
等級
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (corrected for water content, GC)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
AX0120P-4 is packaged in a poly-coated glass bottle
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
Water (H2O): 0.5% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup