主要文件
AX0149
Supelco
乙腈
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
200-835-2
等級:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
化驗:
≥99.5% (GC)
應用:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
产品名称
乙腈, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
等級
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
雜質
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
AppearanceClearAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.005% maxTitrable acid8µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxWater (H2O)0.3% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup