主要文件
4104
Millipore
Centrifree®超滤离心式过滤器
MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
别名:
Centrifuge concentrator tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
材料
EPDM rubber O-ring
EPDM rubber seal
Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
polycarbonate base
polyethylene cup
styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Centrifree®
參數
1 mL sample volume
長度
95 mm
設備體積
1 mL
直徑
1.6 cm
過濾面積
0.92 cm2
孔徑
30 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
  • 将血清、血浆和其他生物样品中游离的微溶质与结合的微溶质分离出来
  • 测定游离的治疗药物、睾丸激素、甲状腺素
  • 结合研究
  • 新药调查
  • 脱蛋白
  • 用于研究和体外诊断用途
带有 Ultracel 再生纤维素膜的 Centrifree® 超滤装置非常适合在血清、血浆和其他生物样品中将游离的微溶质与结合的微溶质分离出来。该装置已获得许可用于研究以及体外诊断。该装置可容纳 1 mL 样品,滞留体积为 10 µL。
PL
带有 Ultracel 再生纤维素膜的 Centrifree® 超滤装置非常适合在血清、血浆和其他生物样品中将游离的微溶质与结合的微溶质分离出来。该装置已获得许可用于研究以及体外诊断。该设备可容纳 1 mL 样品,滞留体积为 10 µ。
特点 & 优势:
•分离未结合(游离的)治疗药物、睾丸激素、甲状腺素等。
•确保结合研究的准确性
•对新药调查至关重要
•促进脱蛋白以减少生物样品的复杂性或基质干扰
•用于研究和体外诊断用途
应用:
测定游离药物、睾丸激素、甲状腺素或其他生物活性物质,结合研究,新药调查
超滤
特點和優勢
50 µL
外觀
透明
法律資訊
CENTRIFREE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.