Key Documents
AP124A
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠IgG抗体,碱性磷酸酶偶联
Chemicon®, from goat
别名:
Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase, Goat Anti-Mouse IgG
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
alkaline phosphatase conjugate
抗體表格
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而 B 淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫反应的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
碱性磷酸酶偶联亲和纯化山羊抗小鼠IgG(H+L)
特異性
对小鼠IgG重链和轻链具有特异性。
應用
EIA和蛋白质印迹:1:5,000-1:50,000。
免疫组化:1:1,000-1:2,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
山羊抗小鼠IgG抗体,碱性磷酸酶偶联物是一种针对小鼠IgG的抗体,用于ELISA& WB。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
聯結
替代品:AP126A
外觀
免疫亲和纯化
冻干。缓冲液=0.01 M Tirs HCl,0.25 M NaCl,pH值8.0
含15 mg/ml BSA和0.05%叠氮化钠。
复溶:
用无菌蒸馏水复溶以达到小瓶标签上指示的体积。如果在室温下静置1-2小时后产品未完全澄清,则将其离心。
儲存和穩定性
该产品作为未稀释的液体在2–8°C下稳定数周。不可冷冻。对于
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Cancer somatic mutations disrupt functions of the EphA3 receptor tyrosine kinase through multiple mechanisms.
Lisabeth, EM; Fernandez, C; Pasquale, EB
Biochemistry null
Inactivation of Chikungunya virus by 1,5 iodonapthyl azide.
Sharma, A; Gupta, P; Maheshwari, RK
Virology Journal null
Gateway-compatible transposon vector to genetically modify human embryonic kidney and adipose-derived stromal cells.
Spyros Petrakis,Tamas Rasko,Lajos Mates,Zoltan Ivics,Zsuzsanna Izsvak et al.
Biotechnology Journal null
Cadmium accumulation and metallothionein overexpression in internal spermatic vein of patients with varicocele.
Shaw-Yeu Jeng, Su-Mei Wu, Jane-Dar Lee
Urology null
Szabolcs Takáts et al.
Autophagy, 11(8), 1209-1215 (2015-06-11)
The HOPS tethering complex facilitates autophagosome-lysosome fusion by binding to Syx17 (Syntaxin 17), the autophagosomal SNARE. Here we show that loss of the core HOPS complex subunit Vps16A enhances autophagosome formation and slows down Drosophila development. Mechanistically, Tor kinase is