Merck
11965085001
Roche
抗 His6 过氧化物酶
from mouse IgG1
别名:
抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
mouse
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BMG-his-1, monoclonal
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 50 U
製造商/商標名
Roche
同型
IgG1
儲存溫度
2-8°C
一般說明
抗 His6--过氧化物酶是 His6 标记蛋白的单克隆抗体,与辣根过氧化物酶偶联。抗 His6-过氧化物酶特异性识别天然和重组蛋白的六个连续组氨酸残基的表位。抗体与天然和变性的组氨酸标记的融合蛋白均可反应,不依赖于表位序列的位置;然而,它优先识别 C-末端 His6 表位,且灵敏度高。
特異性
抗 His6-过氧化物酶特异性识别天然和重组蛋白中六个连续组氨酸残基(His6)的表位。它与天然和变性的组氨酸标记的融合蛋白均可反应,不依赖于表位序列的位置。然而,抗 His6-过氧化物酶优先识别 C-末端 His6 表位,且灵敏度高。抗 His6 使得人们可以特异地和灵敏地检测组氨酸标记的蛋白质,而不需要考虑表达系统。
抗体识别天然和重组蛋白中六个连续组氨酸残基(His6)的表位。它与天然和变性的组氨酸标记的融合蛋白均可反应,不依赖于表位序列的位置。
應用
抗 His6-过氧化物酶可用于检测 His6 标记的蛋白质:
  • ELISA(酶联免疫吸附测定)
  • 蛋白质印迹
抗His6-过氧化物酶已用于融合毒素的体外血清稳定性、pull-down 试验和蛋白质印迹。
品質
功能测试:使用表达重组 His6 标记蛋白的细胞系提取物进行蛋白质印迹。
準備報告
工作浓度:结合物的工作浓度取决于应用和底物。.
应以下列浓度为准则:
  • ELISA:100 mU/ml
  • 蛋白质印迹:100mU/ml
重構
加入 1ml 双蒸水至终浓度为 50 U/ml。
应重悬至少 10 分钟。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
KaiC intersubunit communication facilitates robustness of circadian rhythms in cyanobacteria
Kitayama Y, et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Two missense mutations in KCNQ1 cause pituitary hormone deficiency and maternally inherited gingival fibromatosis
Tommiska J, et al.
Nature Communications, 8(1) (2017)
Identification and Characterization of Heptaprenylglyceryl Phosphate Processing Enzymes in Bacillus subtilis
Linde M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(28), 14861-14870 (2016)
Manuel Simon et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(2), 375-385 (2013-11-05)
Fusion toxins used for cancer-related therapy have demonstrated short circulation half-lives, which impairs tumor localization and, hence, efficacy. Here, we demonstrate that the pharmacokinetics of a fusion toxin composed of a designed ankyrin repeat protein (DARPin) and domain I-truncated Pseudomonas
Nick S Berrow et al.
Nucleic acids research, 35(6), e45-e45 (2007-02-24)
This article describes the construction of a set of versatile expression vectors based on the In-Fusion cloning enzyme and their use for high-throughput cloning and expression screening. Modifications to commonly used vectors rendering them compatible with In-Fusion has produced a