Merck
SAB4200620
Sigma-Aldrich
聚组氨酸单克隆抗体 小鼠抗
clone HIS-1, purified immunoglobulin
别名:
6 His表位标签单克隆抗体, 6xHis标签单克隆抗体, HHHHHH表位标签单克隆抗体, Hexa His标签单克隆抗体, His6标签单克隆抗体, 组氨酸标签单克隆抗体, 聚组氨酸标签单克隆抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HIS-1, monoclonal
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
技術
flow cytometry: 3-6 μg/test
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 4-8 μg/mL
同型
IgG2a
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗多组氨酸(小鼠 IgG2a 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与用重组 HIS 标签融合蛋白免疫的 BALB/c 小鼠脾细胞融合产生的 HIS-1 杂交瘤。从生物反应器中生长的杂交瘤细胞培养物上清液中纯化抗体。单克隆抗多组氨酸识别天然以及变性、还原形式的合成多组氨酸或多组氨酸标记的融合蛋白。产物与原核 pET、pRSET 和 pTrc 表达载体表达的融合蛋白反应。该抗体优先识别 N-末端标记的融合蛋白。
外觀
溶于 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中,含有作为防腐剂的15 mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
对于延长储存,在-20°C下冷冻工作试样。不建议反复冻融或储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。如果未在 12 小时内使用,工作稀释样品应丢弃。
其他說明
为使用各种技术和制剂获得最佳结果,我们建议通过滴定法确定最佳工作稀释度。建议使用感光胶片。
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)