生物源
rat
品質等級
化驗
>97%
形狀
powder
分子量
Mw 4417.3 Da
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell based assay: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
mouse ... APP(11820)
rat ... APP(54226)
一般說明
Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val- Ile-Ala
产品来源:大肠杆菌
應用
研究子类别
神经退行性疾病
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
白色冻干粉末。以1mg/mL的浓度重悬于1% NH4OH中。溶入溶液后,超声处理30秒至1分钟。为加入您的溶液:重悬后,加入5x或10x缓冲液贮备液(PBS,TBS)和水定容至1x缓冲液。
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干物料在-20℃下保存长达12个月。复溶后,以未稀释的等分试样在-20℃至-70℃下保持长达2周。避免冻融循环,以避免聚集。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1