主要文件
ABT1346
Sigma-Aldrich
抗Bikunin(CP6)
serum, from rabbit
别名:
Protein AMBP, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, Inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI-LC, Bikunin, EDC1, HI-30, Uronic-acid-rich protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
無性繁殖:
polyclonal
application:
WB
物種活性:
human, mouse
技術:
western blot: suitable
citations:
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
porcine (based on 100% sequence homology), camel (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AMBP(259)
一般說明
蛋白 AMBP (UniProt P02760;也称为 α-1-微球蛋白/bikunin 前体) 是由人 AMBP(也称为 HCP、HI30、IATIL、ITIL、ITILC)基因(基因 ID 259)转录的,形成具有一个信号肽(aa1-19)的前体蛋白,经翻译后修饰水解产生 α-1-微球蛋白(aa20-203;A1M,α-1 微糖蛋白,复合形成糖蛋白异质电荷,蛋白质 HC),bikunin(aa206-352;间-α-胰蛋白酶抑制剂轻链、ITI-LC、EDC1、HI-30、富含尿酸的蛋白质)和 Trypstatin (aa284-344)。Bikunin 是一种蛋白聚糖(PG),它包含一条硫酸软骨素(CS)糖胺聚糖(GAG)链,其 27-39 个单糖与成熟核心蛋白的 Ser10 相连。Bikunin GAG 具有在非还原端由 6-22 个单糖组成的非硫酸化结构域,在还原端具有 12-18 个单糖的硫酸化结构域,其中硫酸化仅发生在 GalNAc 残基的第四个碳上。在肝细胞合成 Bikunin 期间,约80 kDa重链的C末端天冬氨酸残基(HC1 & HC2)与 CS 链非硫酸化区域的 GlcUA 残基的第六个碳共价连接,形成一种含有一个 HC 的 pre-inter-α-抑制剂(pre-IαI 或 PαI)。第二个 HC 可以连接到 CS 的非硫酸化区域,形成 IαI。IαI 因其在抑制丝氨酸蛋白酶(如纤溶酶)中的作用而闻名,并作为 HC 供体,用于透明质酸(HA)的共价修饰以在炎症部位和排卵前在卵母细胞周围形成 HC·HA(或 SHAP·HA)复合物。肿瘤坏死因子刺激基因 6(TSG-6)形成共价 HC·TSG-6 中间体,随后在酯交换反应中将 HC 转移到 HA 的 GlcNAc 残基的第六个碳上,这有助于 HA 矩阵的交联和稳定化;在某些情况下,用 HC 修饰 HA 可能与促进白细胞粘附有关。此外,bikunin·CS 链可以通过 TSG-6 催化的转移从 IαI 接受单个 HC,并且该 HC 可以从 bikunin·CS 链交换到 HA。(Briggs, D.C., et al. (2015).J. Biol. Chem. 290(48):28708-28723)。
特異性
该兔多克隆抗血清靶向 Inter-α-胰蛋白酶抑制剂轻链(aa206-352;ITI-LC、Bikunin、EDC1、HI-30、富含尿酸的蛋白)N 端序列,还将识别前体蛋白 AMBP(aa1-352;α-1-微球蛋白/bikunin 前体),但不识别其他两种 AMBP 衍生产物,α-1-微球蛋白(aa20-203;A1M,α-1 微糖蛋白,复合形成糖蛋白异质电荷,蛋白质 HC)和 Trypstatin(aa284-344)。
免疫原
与人 bikunin N 端序列相对应的白喉类毒素偶联的线性肽。
應用
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以 1:10,000 的稀释度检测到人 inter-α -抑制剂(IαI),pre-α 抑制剂(PαI),bikunin·CS 和 bikunin(由英国曼彻斯特大学 Anthony J Day 提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在鼠气道上皮细胞(AEC)裂解物中检测到约 132 kDa Pre-IαI(PαI,bikunin·HC3)(Abbadi, A., et al. (2015).J. Biol. Chem. 291(3):1448-1455)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到 〜37 kDa 的人尿 bikunin,以及由 TNF 刺激的基因 6-/TSG-6 催化的单重链(HC)从小鼠血清中转移而体外产生的 〜125 kDa PαI(bikunin·HC3)使用人尿液或纯化的人尿蛋白 bikunin 将蛋白水解成 bikunin 的糖胺聚糖(Lamkin, E., et al. (2015).J. Biol. Chem. 290(8):5156-5166)。
免疫组化分析:: 一个代表性批次在 10% 福尔马林固定(48 h)、5% EDTA 脱钙(14 天)、石蜡包埋的人股骨髁软骨切片中定位 bikunin 免疫反应性(Yoshihara, Y., et al. (2008).Osteoarthritis Cartilage.16(11):1343-1355)。
该兔多抗-Bikunin 抗体,货号 ABT1346,经过验证可用于免疫组化和蛋白质印迹。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠血清中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:500 的稀释度在 44.8 µg HELA NE 细胞裂解液中检测到 Bikunin 免疫反应条带(IαI & PαI)。
標靶描述
观察到的分子量:〜220-250/125-130/45/30 kDa(IαI/PαI/Bikunin·CS/Bikunin)。计算得出的分子量:39.00/15.97 kDa(人 AMBP /Bikunin)和39.03/15.88 kDa(小鼠 AMBP /Bikunin)。请注意,可以通过蛋白质印迹在生物样品中检测到多种 bikunin 免疫反应物种,包括 bikunin·CS(〜37-45 kDa,Bikunin·硫酸软骨),去除 CS 的 bikunin(〜30 kDa,由于糖基化作用,其大小似乎大于计算值),PαI(〜125-130 kDa ,bikunin·HC3,pre-α抑制剂,pre-IαI),IαI(〜250 kDa ,inter-α-胰蛋白酶抑制剂或 HC1·bikunin·CS·HC2),以及其他 bikunin(〜55 kDa)和通过软骨素酶(Chase) ABC 消化从 bikunin·CS 中去除CS,从而从 PαI 和 IαI 中释放出 bikunin PG(〜60 kDa )(Lamkin, E., et al. (2015).J. Biol. Chem. 290(8):5156-5166; Yoshihara, Y., et al. (2008).Osteoarthritis Cartilage.16(11):1343-1355)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清
未纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1