主要文件
ABS79
Sigma-Aldrich
抗-磷酸mTOR(Ser2159)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
DB
WB
inhibition assay
物種活性:
human
技術:
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
citations:
5
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
技術
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer2159)
基因資訊
human ... MTOR(2475)
一般說明
雷帕霉素(mTOR)的哺乳动物靶标,也称为FRAP,RAFT或RAPT,是一种普遍表达的丝氨酸/苏氨酸激酶,属于磷酸肌醇3-激酶–相关激酶(PIKK)家族。mTOR在PI3K途径中起下游效应物的作用,并被Akt激酶激活。mTOR通过激活S6激酶和抑制参与蛋白翻译的4E-BP蛋白来响应来自生长因子的信号,并促进细胞增殖的蛋白合成。多项研究表明,mTOR的增殖功能可能导致癌症的发展。
特異性
该抗体可识别在Ser2159磷酸化的mTOR。
免疫原
对应于在Ser2159处磷酸化的人mTOR的KLH偶联的线性肽。
表位:Ser2159的磷酸化
應用
抗-mTOR 抗体可检测磷酸mTOR(Ser2159)水平&已发表&经验证可用于蛋白质印迹、肽抑制试验和斑点印迹。
研究子类别
激酶 & 磷酸酶
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:代表性批次在HEK293细胞裂解物中检测到磷酸化mTOR(Ser2159)。 图片来自密歇根大学医学院Diane Fingar博士的实验室。
品質
通过斑点印迹在未修饰和修饰的mTOR肽中进行了评估。
斑点印迹特异性分析:未修饰和修饰的mTOR肽(见表)用抗磷酸mTOR(Ser2159)(1:1,000稀释)探测。
標靶描述
计算值为290 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
未修饰和修饰的mTOR肽
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
mTOR kinase domain phosphorylation promotes mTORC1 signaling, cell growth, and cell cycle progression.
Ekim, B; Magnuson, B; Acosta-Jaquez, HA; Keller, JA; Feener, EP; Fingar, DC
Molecular and cellular biology null