文件
ABN2300
Sigma-Aldrich
Neuro-Chrom 泛神经元标志物抗体(兔)
Neuro-Chrom, from rabbit
别名:
Neuronal Marker Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse
製造商/商標名
Neuro-Chrom
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
神经元蛋白的抗体已经成为鉴定神经元和识别培养物和复杂组织的形态学特征的关键工具。 尽管来自经典组织学技术(如高尔基染色)和现代分子学方法(如GFP构建物)的标记手段可以得到细胞结构的详尽细节,对于很多神经科学研究需求而言,这些方法技术困难并且不切实际。神经元特异性抗体是揭示细胞结构的便捷而又精确的工具,但是仅限于神经元内部的蛋白靶点分布,神经元可能从细胞核、胞体到树突和轴突都有显著差别。 为了实现对神经元所有部分尽可能全面的形态学染色,Millipore开发了一种多克隆抗体混合物,该混合物可与泛神经元结构(pan-neuronal architecture)中的关键胞体、细胞核、树突和轴突蛋白反应,然后通过单个二抗就可以检测该泛神经元结构。该抗体混合物已在各种方法、细胞培养物和免疫组化法中得到验证,为研究人员提供了一种研究神经元形态学的便捷而又特异性的定性和定量工具。
特異性
与其他物种的反应性尚未确定。
货号# ABN2300对于神经元的轴突(神经突)、树突、细胞核和胞体有特异性。
免疫原
表位:全神经元标志物
應用
Neuro-Chrom 兔泛神经元标记物是一种靶向泛神经元标记物蛋白的抗体,经验证可用于ICC、IHC & IF。
研究子类别
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
品質
通过免疫细胞化学法对小鼠 E18皮层原代神经元进行常规评估
外觀
含 0.05% NaN3 的 PBS 中的多克隆抗体混合物
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠E18 皮层原代神经元细胞培养物或小鼠成年脑冷冻切片。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Jeffrey J Lochhead et al.
Scientific reports, 9(1), 2621-2621 (2019-02-24)
In the brain, insulin acts as a growth factor, regulates energy homeostasis, and is involved in learning and memory acquisition. Many central nervous system (CNS) diseases are characterized by deficits in insulin signaling. Pre-clinical studies have shown that intranasal insulin
Bas M J Olthof et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(5), 876-887 (2018-12-12)
Nitric oxide (NO) is a neurotransmitter synthesized in the brain by neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Using immunohistochemistry and confocal imaging in the inferior colliculus (IC, auditory midbrain) of the guinea pig (Cavia porcellus, male and female), we show that