Merck
L4129
Sigma-Aldrich
L-α-溶血磷脂酰胆碱 来源于鸡蛋黄
≥99%, Type I, powder
别名:
1-酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱, L-α-Lysolecithin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
生物源
egg yolk
品質等級
描述
zwitterionic
種類
Type I
化驗
≥99%
形狀
powder
顏色
white
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
来自蛋黄的L-α-溶血磷脂酰胆碱已被用于:
  • 作为表面活性剂
  • 作为培养基补充剂以及用于皮炎的金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)抑制试验
  • 作为神经脱髓鞘剂
  • 作为精子细胞核制备缓冲液的组分
生化/生理作用
溶血卵磷脂为氧化型低密度脂蛋白的主要成分,并且与多种炎症反应包括动脉粥样硬化有关。用于使脊髓神经元脱髓鞘以及研究作为髓鞘再生基础的过程。它可激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 途径,以及激活 c-jun 的转录。
溶血卵磷脂为氧化型低密度脂蛋白的主要成分,并且与多种炎症反应包括动脉粥样硬化有关。用于使脊髓神经元脱髓鞘以及研究作为髓鞘再生基础的过程。它可激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 途径,以及激活 c-jun 的转录。溶血卵磷脂在心肌缺血过程中积累并可能通过对细胞间隙连接通讯的解偶联诱发心率失常,以及通过提高心肌细胞的 Na+ 负荷增加缺血性损伤。它还可激活 TREK1、TREK2 和 TRAAK K+ 通道。
品質
主要含有棕榈酸和硬脂酸。
準備報告
通过磷脂酶A对蛋黄 L-α-磷脂酰胆碱的水解而制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Christopher E McMurran et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(50), 25311-25321 (2019-11-20)
The microbiota is now recognized as a key influence on the host immune response in the central nervous system (CNS). As such, there has been some progress toward therapies that modulate the microbiota with the aim of limiting immune-mediated demyelination
Lauri J Lehto et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 433-433 (2017-08-22)
In this work a new MRI modality entitled Relaxation Along a Fictitious Field in the rotating frame of rank 4 (RAFF4) was evaluated in its ability to detect lower myelin content in lysophosphatidyl choline (LPC)-induced demyelinating lesions. The lesions were
Isolation and demembranation of Xenopus sperm nuclei
Hazel JW and Gatlin JC
Cold Spring Harbor Protocols (2018)
RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness
de Vito G, et al.
Optics Express, 22(11), 13733-13743 (2014)
Transplantation of human skin microbiota in models of atopic dermatitis
Myles IA, et al.
JCI insight, 1(10), 031712-031712 (2016)