Key Documents
ABN1665
Sigma-Aldrich
抗-Aβ-42抗体,寡聚体(VIA)
from rabbit
别名:
Aβ-42 oligomer, Abeta-42 oligomer, Oligomeric Aβ-42, Oligomeric Abeta-42
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
技術
dot blot: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
淀粉样βA4蛋白(UniProt P05067;也称为ABPP,阿尔茨海默病淀粉样蛋白,淀粉样前体蛋白,APP,APPI,脑血管淀粉样肽,CVAP,PN-II,PreA4,蛋白酶nexin-II)由人的APP(也称为A4,AD1)基因(基因ID 351)编码。淀粉样前体蛋白(APP)最初是用信号肽序列(a.a.1-17)产生的,将其去除会产生成熟蛋白,该蛋白具有一个大的胞外域(a.a.18-699),然后是跨膜区(a.a.700-723)和胞质(a.a.724-770)尾区。APP可以通过两种替代处理途径中的α-,β-和γ-分泌酶进一步处理。在非淀粉样蛋白途径中,APP首先被质膜定位的α分泌酶裂解以产生N末端细胞外sAPPα片段(a.a.18-687)和膜结合的C-末端片段C83(CTFα),其可被γ-分泌酶进一步裂解以产生无毒的小肽p3和胞质APP胞内结构域(AICD)。在淀粉样蛋白生成途径中,APP在富含BACE-1(β位点APP裂解酶)的核内体中进行β裂解,以生成N末端细胞外sAPPβ片段(a.a.18-671)和膜结合的C末端片段C99(CTFβ)。随后通过γ-分泌酶裂解C99释放出淀粉样β肽Aβ1-42(672-713)&Aβ1-40(672-711)和AICD。大脑皮质和海马区的β积累是阿尔茨海默′病(AD)的主要病理特征。越来越多的证据表明可溶性寡聚物是毒性更高的物种,并且寡聚物形成和组装的程度与疾病进展和认知功能障碍有更好的相关性。这些Aβ寡聚物能够诱导其他易于聚集的蛋白质,包括α-突触核蛋白(α-syn),朊病毒蛋白(PrP)和TDP-43,呈现寡聚构象。然后,这些蛋白质可以播种tau聚集,从而导致神经变性。
應用
抗Aβ-42,寡聚(VIA),目录号ABN1665,是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向淀粉样蛋白β42寡聚体,并已在斑点印迹,中和和蛋白质印迹中进行了检验。
斑点印迹分析:代表性批次检出重组Aβ-42寡聚体,但未检出Aβ-40寡聚体(Bodani, R.U., et al. (2015).ACS Chem. Neurosci. 6(12):1981-1989)。
中和分析:代表性批次中和了培养的SH-SY5Y细胞中的Aβ-42毒性(Bodani, R.U., et al. (2015).JACS Chem. Neurosci. 6(12):1981-1989)。
蛋白质印迹分析:代表性批次检出寡聚体Aβ-42,但未检出单体Aβ-42、单体或寡聚体A-40(Bodani, R.U., et al. (2015).ACS Chem. Neurosci. 6(12):1981-1989)。
注:纯化的抗体(目录号ABN1665)和未纯化的抗血清(目录号ABN1650)都适用于斑点印迹,免疫荧光,免疫组化和蛋白质印迹的应用。但是,我们建议仅使用纯化的抗体进行中和研究。
品質
通过蛋白质的斑点印迹分析进行评估。
斑点印迹分析:6.67 µg/ml的该抗体检测到重组Aβ-42,但未检测到Aβ-40寡聚体。
標靶描述
取决于Aβ-42寡聚体的大小而变化。
外觀
不含防腐剂的PBS中纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2