純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Megf10(70417)
一般說明
多个表皮生长因子样结构域蛋白10(Megf10)是具有多个EGF样细胞外结构域的1型跨膜蛋白。Megf10在大脑中高度表达,在凋亡细胞的吞噬作用中起重要作用。可以通过Megf10与ATP结合盒转运蛋白(ABCA1)的相互作用来发挥此作用。先前的研究表明,Megf10可能参与了大脑中淀粉样β肽的摄取。因此,Megf10可能在阿尔茨海默’病中起作用。
特異性
其他同源性: 大鼠(98%序列同源性)和人(92%序列同源性)。
该抗体可识别胞质结构域的Megf10。
免疫原
组氨酸标记的重组蛋白,对应于小鼠Megf10的胞质结构域。
表位:细胞质结构域
應用
使用经验证可用于WB& IF的抗Megf10检测Megf10蛋白。
免疫荧光分析: 独立实验室在P7尾部脑组织和视网膜细胞中使用了代表性批次。 图片来自哈佛大学Joshua Sanes博士的实验室。
研究子类别
凋亡-附加
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹在小鼠视网膜组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠视网膜组织裂解物中检测到Megf10。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠视网膜组织裂解物中检测到Megf10。
標靶描述
观测值〜130 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
小鼠视网膜组织裂解物
小鼠视网膜组织裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
It has been hypothesised that inhalational anaesthetics such as isoflurane (Iso) may trigger the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), while the gaseous anaesthetic xenon (Xe) exhibits many features of a putative neuroprotective agent. Loss of synapses is regarded as one
The EMBO journal, 39(22), e104464-e104464 (2020-09-23)
Microglia are the principal phagocytes that clear cell debris in the central nervous system (CNS). This raises the question, which cells remove cell debris when microglial phagocytic activity is impaired. We addressed this question using Siglechdtr mice, which enable highly
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 105-105 (2016-11-09)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 (CPEB3) regulates target RNA translation in neurons. Here, we examined CPEB3 distribution and function in the mouse retina. CPEB3 is expressed in retinal neurons, including those located in the inner nuclear layer (INL) and