描述
Merck USA index - 14, 5613
化驗
≥95% (weight)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.05% hCG
≤0.5% hFSH, hTSH
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自脑垂体的天然人促黄体激素。一种由垂体前叶分泌的异二聚体糖蛋白激素,对排卵、精子发生和性类固醇的生物合成是必需的。调节性类固醇的生物合成和/或分泌。在女性中,LH刺激卵巢中孕激素的合成,Graafian卵泡释放雌激素,排卵诱导和黄体的形成。在男性中,LH刺激睾丸分泌睾酮。生物特异性已归因于β-链。
生化/生理作用
≥ 5,000 IU/mg
警告
毒性:致癌/致畸(D)
其他說明
Ramanujam, L.N., et al. 1999.Clin. Endocrinol.51, 243.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3