Key Documents
869008-M
Sigma-Aldrich
生长激素,来源于人垂体,碘化级
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 12629-01-5, is a single chain polypeptide hormone essential for growth of all tissues and plays a role in fat mobilization.
别名:
生长激素,来源于人垂体,碘化级, hGH,生长激素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (weight)
形狀
lyophilized solid
比活性
≥3.5 IU/mg (WHO 1st IRP)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.05% hFSH, hPRL, hLH, hTSH
pI 
4.9
溶解度
0.01 M sodium bicarbonate: soluble
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自脑垂体的天然人生长激素。全部组织生长所必需的单链多肽激素。增加脂肪动员。免疫效价:≥5 IU/mg(WHO 1st IRP)。
来自脑垂体的天然人生长激素。全部组织生长所必需的单链多肽激素。增加脂肪动员。以脉动的方式分泌。
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的个体组织而制备。
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
de Vos, A.M., et al. 1992.Science255, 306.
Brook, C.G.D., et al. 1988.J.Endocrinol.119, 179.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3