Key Documents
8.55145
Sigma-Aldrich
Fmoc-PEG Biotin NovaTag®树脂
Novabiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51171641
產品線
NovaSyn® TG
Novabiochem®
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Fmoc-PEG生物素NovaTag树脂在生物素化肽的合成中提供了作为生物素-PEG NovaTag树脂(855055)的所有优点,另外一个优点是可以使用任何偶联方法将C末端氨基酸偶联至该树脂。
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS的解理和去保护协议
聯結
替代品:855055
分析報告
颜色(目测):白色至黄色至米黄色
物质外观(目测):微珠
负载量(光度法测定哌啶/DMF处理后释放的Fmoc生色团):0.20 - 0.50 mmol/g
溶胀体积(在DMF中):批次特定结果
法律資訊
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1