主要文件
8.55045
Sigma-Aldrich
Rink Amide MBHA树脂LL(100-200目)
Novabiochem®
别名:
Rink Amide MBHA树脂LL(100-200目)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C(c7c(cc(cc7)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)NC(c6ccc(cc6)C)c5ccc(cc5)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI 密鑰
JDDWRLPTKIOUOF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
低取代度的特殊Rink Amide MBHA树脂。特别适用于通过Fmoc SPPS合成长的、难合成的肽酰胺
相关实验方案和技术文章
肽合成树脂加载实验方案
聯結
替代品:01-64-0467
分析報告
颜色(目测):白色至黄色至灰棕色
物质外观(目测):珠子
负载量(光度法测定DBU/DMF处理后释放的Fmoc生色团):0.30 - 0.40 mmol/g
TNBS测试:通过测试
溶胀体积(DMF):结果因批次而异
溶胀体积(CH₂Cl₂):结果因批次而异
根据Houben Weyl得到的总溶胀体积(CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
根据Houben Weyl得到的总溶胀体积(DMF): ≥ 5.2 ml/g
鉴定(取代物):通过测试
聚合物基质为共聚物(苯乙烯-1 % DVB),100 - 200目。
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.