Merck
13618
Sigma-Aldrich
王氏树脂
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
别名:
[4-(羟甲基)苯氧甲基]聚苯乙烯, 聚合物键合型聚苄氧基苄醇, 聚苄氧基苄醇树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.6-1.2 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh
官能基
alcohol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.