推荐产品
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.7-1.3 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
SMILES 字串
[X]CNC(=O)Cc1ccc(cc1)CO
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3