Merck
83901
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 Rink 酰胺 4-甲基二苯甲胺
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
别名:
4-(2′,4′-二甲氧基苯基-芴甲氧羰基-氨甲基)-苯氧基乙酰氨基-甲基二苯甲胺树脂, Rink 酰胺 MBHA 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~1.1 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
目前已经开发了多种4-((2,4-二甲氧基苯基)(芴甲氧羰基-氨基)甲基)苯氧基烷基官能化载体用于肽羧酰胺的合成。
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.