Merck
83902
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 Rink 酰胺 4-甲基二苯甲胺
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
别名:
4-(2′,4′-二甲氧基苯基-芴甲氧羰基-氨甲基)-苯氧基乙酰氨基-甲基二苯甲胺树脂, Rink 酰胺 MBHA 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.5 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用作基于Fmoc的肽酰胺固相肽合成(SPPS)过程的固体支持物。
  • 该固体支持物包含连接到MBHA树脂的改性Rink酰胺连接基。
  • 肽的切割可通过添加95%TFA来实现。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)