主要文件
8.41817
Sigma-Aldrich
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
别名:
Tri(o-tolyl)-phosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21P
CAS号:
分子量:
304.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
酶委員會索引編號:
228-193-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp
124-127 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI 密鑰
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2