主要文件
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
别名:
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H3Cl3O3
CAS号:
分子量:
265.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
224-594-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
bp
180 °C/21 hPa
mp
33-37 °C
轉變溫度
flash point >112 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
InChI 密鑰
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup