主要文件
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)莽草酸
for synthesis
别名:
(-)莽草酸, (3R,4S,5R)-3,4,5-三羟基-1-环己烯羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O5
CAS号:
分子量:
174.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
205-334-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
crystals
mp
190 °C
密度
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 97.0 %
比旋光度 [α²0/D(水中c=2):-185.0 - -175.0 °
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3