Key Documents
8.22297
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediammonium dichloride
for synthesis
别名:
1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(NH2)2 · 2 HCl
CAS号:
分子量:
181.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
210-834-9
形狀
powder
效力
147 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
275 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI 密鑰
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay: ≥ 99.0 %
Identity: conforms
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3