Key Documents
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
别名:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
209.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
208-635-7
NACRES:
NA.05
品質等級
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
208-212 °C (decomposition)
溶解度
2000 g/L
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
InChI 密鑰
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3