等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
pH值
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
溶解度
30 g/L
體積密度
380 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI 密鑰
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
聯結
替代品:NX0230-1
分析報告
含量(HPLC,以无水物质计): ≥ 97.0 %
验证(红外光谱):符合
溶液外观(20g/l,水):澄清,完全溶解
1-萘胺(HPLC): ≤ 0.1 %
2-萘胺(HPLC): ≤ 0.01 %
水(基于 Karl Fischer 测定) ≤ 5.0 %
对磺胺的敏感性:符合
验证(红外光谱):符合
溶液外观(20g/l,水):澄清,完全溶解
1-萘胺(HPLC): ≤ 0.1 %
2-萘胺(HPLC): ≤ 0.01 %
水(基于 Karl Fischer 测定) ≤ 5.0 %
对磺胺的敏感性:符合
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3