主要文件
1.11799
Supelco
磺胺
GR for analysis Reag. Ph Eur
别名:
磺胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O2S
CAS号:
分子量:
172.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-563-4
NACRES:
NB.21
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
0.00001 hPa ( 70 °C)
形狀
solid
效力
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
162.8 °C
密度
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
聯結
替代:SX1150-2; SX1150
分析報告
含量测定(溴量滴定法,以无水物质计): ≥ 99
鉴别(红外光谱):通过测试
熔程(下限值):163 - 166
熔程(上限值):163 - 166
碱不溶性杂质:通过测试
酸不溶性杂质:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.01 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.02 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.5 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1