Key Documents
8.22029
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxycinnamic acid
for synthesis
别名:
3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(OH)2C6H3CHCHCOOH
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
206-361-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
234-237 °C (decomposition)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChI 密鑰
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3